Ethyl 5-amino-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480005-1G
APOSOR480005-1GEA 1200 EUR InStock
APOSOR480005-1G
Ethyl 5-amino-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₆ClN₃O₂
MW: 245.706 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135171
Numéro CAS: 1427012-80-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité