Ethyl 5-amino-1-tert-butyl-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480006-1G
APOSOR480006-1GEA 912 EUR InStock
APOSOR480006-1G
Ethyl 5-amino-1-tert-butyl-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-tert-butyl-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₆IN₃O₂
MW: 337.157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135172
Numéro CAS: 1427013-77-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité