Ethyl 5-amino-4-bromo-1-propyl-pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480008-1G
APOSOR480008-1GEA 1550 EUR InStock
APOSOR480008-1G
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-propyl-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-propyl-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₄BrN₃O₂
MW: 276,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135174
Numéro CAS: 1427024-12-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité