Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(2-ethoxyethyl)pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480011-1G
APOSOR480011-1GEA 1770 EUR InStock
APOSOR480011-1G
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(2-ethoxyethyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(2-ethoxyethyl)pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₆ClN₃O₃
MW: 261,705 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135177
Numéro CAS: 1427010-55-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité