Ethyl 5-amino-4-bromo-1-sec-butyl-pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480015-1G
APOSOR480015-1GEA 2190 EUR InStock
APOSOR480015-1G
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-sec-butyl-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-sec-butyl-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₆BrN₃O₂
MW: 290,157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135181
Numéro CAS: 1427013-82-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité