Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl 5-amino-1-tetrahydrofuran-3-yl-pyrazole-3-carboxylate

Fournisseur: Apollo Scientific

OR480038-1G
APOSOR480038-1GEA 1780 EUR InStock
APOSOR480038-1G
Ethyl 5-amino-1-tetrahydrofuran-3-yl-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-tetrahydrofuran-3-yl-pyrazole-3-carboxylate


Formule: C₁₀H₁₅N₃O₃
MW: 225,244 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135209
Numéro CAS: 1427020-34-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité