Ethyl 5-amino-1-tetrahydropyran-4-yl-pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480039-1G
APOSOR480039-1GEA 1140 EUR InStock
APOSOR480039-1G
Ethyl 5-amino-1-tetrahydropyran-4-yl-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-tetrahydropyran-4-yl-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₇N₃O₃
MW: 239,271 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135210
Numéro CAS: 1427013-11-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité