Ethyl 5-amino-1-(2-methoxyphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480050-1G
APOSOR480050-1GEA 797 EUR InStock
APOSOR480050-1G
Ethyl 5-amino-1-(2-methoxyphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(2-methoxyphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₅N₃O₃
MW: 261,277 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07388421
Numéro CAS: 1427012-36-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité