Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(4-chlorophenyl)pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480053-1G
APOSOR480053-1GEA 797 EUR InStock
APOSOR480053-1G
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(4-chlorophenyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(4-chlorophenyl)pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₁Cl₂N₃O₂
MW: 300,141 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135222
Numéro CAS: 1427012-05-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité