Ethyl 5-amino-1-(3-sulphamoylphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480061-1G
APOSOR480061-1GEA 1320 EUR InStock
APOSOR480061-1G
Ethyl 5-amino-1-(3-sulphamoylphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(3-sulphamoylphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₄N₄O₄S
MW: 310,329 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135152
Numéro CAS: 1427011-12-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité