Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(3-pyridyl)pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480066-1G
APOSOR480066-1GEA 1280 EUR InStock
APOSOR480066-1G
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(3-pyridyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(3-pyridyl)pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁ClN₄O₂
MW: 266,684 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135158
Numéro CAS: 1427022-77-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité