Ethyl 5-amino-4-bromo-1-(4-pyridyl)pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480070-1G
APOSOR480070-1GEA 1200 EUR InStock
APOSOR480070-1G
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-(4-pyridyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-(4-pyridyl)pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁BrN₄O₂
MW: 311,135 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135163
Numéro CAS: 1427013-64-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité