Ethyl 5-amino-1-pyrimidin-4-yl-pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480071-1G
APOSOR480071-1GEA 1140 EUR InStock
APOSOR480071-1G
Ethyl 5-amino-1-pyrimidin-4-yl-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-pyrimidin-4-yl-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₁N₅O₂
MW: 233,227 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135164
Numéro CAS: 1427019-91-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité