Ethyl 5-amino-1-(3-quinolyl)pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480077-1G
APOSOR480077-1GEA 1770 EUR InStock
APOSOR480077-1G
Ethyl 5-amino-1-(3-quinolyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(3-quinolyl)pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₄N₄O₂
MW: 282,297 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135167
Numéro CAS: 1427022-90-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité