1-(6-Chloro-3-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480091-1G
APOSOR480091-1GEA 2280 EUR InStock
APOSOR480091-1G
1-(6-Chloro-3-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
1-(6-Chloro-3-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₈H₉ClN₂·ClH
MW: 205,084 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30471033
Numéro CAS: 2007917-15-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité