1-(3-Methylimidazol-4-yl)cyclopropanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480097-1G
APOSOR480097-1GEA 3420 EUR InStock
APOSOR480097-1G
1-(3-Methylimidazol-4-yl)cyclopropanamine hydrochloride
1-(3-Methylimidazol-4-yl)cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₇H₁₁N₃·ClH
MW: 173,643 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30496553
Numéro CAS: 2149589-57-9
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité