1-Thiazol-5-ylcyclopropanecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480112-1G
APOSOR480112-1GEA 1660 EUR InStock
APOSOR480112-1G
1-Thiazol-5-ylcyclopropanecarboxylic acid
1-Thiazol-5-ylcyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₇H₇NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30496515
Numéro CAS: 1509873-24-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité