1-(5-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480142-1G
APOSOR480142-1GEA 4540 EUR InStock
APOSOR480142-1G
1-(5-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
1-(5-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₁BrO₂
MW: 291,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30496581
Numéro CAS: 1781079-61-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité