1-(7-Bromonaphthalen-2-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480150-1G
APOSOR480150-1GEA 4540 EUR InStock
APOSOR480150-1G
1-(7-Bromonaphthalen-2-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
1-(7-Bromonaphthalen-2-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₁BrO₂
MW: 291,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30496593
Numéro CAS: 1785488-91-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité