1-(7-Bromonaphthalen-2-yl)cyclopropane-1-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480153-1G
APOSOR480153-1GEA 4540 EUR InStock
APOSOR480153-1G
1-(7-Bromonaphthalen-2-yl)cyclopropane-1-carbonitrile
1-(7-Bromonaphthalen-2-yl)cyclopropane-1-carbonitrile
Formule: C₁₄H₁₀BrN
MW: 272,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30496596
Numéro CAS: 2121970-44-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité