1-(7-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropane-1-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480163-1G
APOSOR480163-1GEA 4540 EUR InStock
APOSOR480163-1G
1-(7-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropane-1-carbonitrile
1-(7-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropane-1-carbonitrile
Formule: C₁₄H₁₀BrN
MW: 272,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30496529
Numéro CAS: 1800258-89-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité