1-(1-Bromonaphthalen-2-yl)cyclopropan-1-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480172-1G
APOSOR480172-1GEA 4540 EUR InStock
APOSOR480172-1G
1-(1-Bromonaphthalen-2-yl)cyclopropan-1-amine
1-(1-Bromonaphthalen-2-yl)cyclopropan-1-amine
Formule: C₁₃H₁₂BrN
MW: 262,145 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30496552
Numéro CAS: 1704135-98-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité