3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480320-100G
APOSOR480320-100GEA 361 EUR InStock
APOSOR480320-100G
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine 96%
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine
Formule: C₉H₁₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063060
Numéro CAS: 63-84-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité