(2S)-2-Amino-2-(3-chlorophenyl)acetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480389-1G
APOSOR480389-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR480389-1G
(2S)-2-Amino-2-(3-chlorophenyl)acetic acid 97%
(2S)-2-Amino-2-(3-chlorophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,608 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03839814
Numéro CAS: 119565-00-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité