2-Amino-5-chlorobenzothiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-chloro-1,3-benzothiazol-2-amine
OR480503-5G
APOSOR480503-5GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR480503-5G
2-Amino-5-chlorobenzothiazole 97%
2-Amino-5-chlorobenzothiazole
Formule: C₇H₅ClN₂S
MW: 184,65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00205355
Numéro CAS: 20358-00-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité