2-Méthylnicotinate de méthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: methyl 2-methylpyridine-3-carboxylate, Methyl 2-methylnicotinate
OR480568-25G
APOSOR480568-25GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR480568-25G
2-Méthylnicotinate de méthyle 97%
2-Méthylnicotinate de méthyle
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051961
Numéro CAS: 65719-09-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité