Téréphtalate de diéthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Diethyl benzene-1,4-dicarboxylate
OR480605-100G
APOSOR480605-100GEA 132 EUR InStock
APOSOR480605-100G
Téréphtalate de diéthyle
Téréphtalate de diéthyle
Formule: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039891
Numéro CAS: 636-09-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité