Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Lysine ethyl ester dihydrochloride

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-Lys-OEt.2HCl, H-Lys-OEt·2 HCl

OR480618-100G
APOSOR480618-100GEA 77 EUR InStock
APOSOR480618-100G
L-Lysine ethyl ester dihydrochloride
L-Lysine ethyl ester dihydrochloride


Formule: C₈H₂₀Cl₂N₂O₂
MW: 247,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039068
Numéro CAS: 3844-53-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité