6-Chloro-1,3-dimethyluracil 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-1,3-dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1,3-Dimethyl-6-chlorouracil
OR480621-25G
APOSOR480621-25GEA 77 EUR InStock
APOSOR480621-25G
6-Chloro-1,3-dimethyluracil 98%
6-Chloro-1,3-dimethyluracil
Formule: C₆H₇ClN₂O₂
MW: 174,59 g/mol
Point de fusion: 109…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038066
Numéro CAS: 6972-27-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité