Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL) 97%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR480623-250G
APOSOR480623-250GEA 205 EUR InStock
APOSOR480623-250G
4-Hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL) 97%
4-Hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL)


Formule: C₉H₁₈NO₂
Point de fusion: 69…72 °C
Point d'éclair: 146 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006478
Numéro CAS: 2226-96-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité