N-Fmoc-L-norleucine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480632-25G
APOSOR480632-25GEA 104 EUR InStock
APOSOR480632-25G
N-Fmoc-L-norleucine 98%
N-Fmoc-L-norleucine
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037537
Numéro CAS: 77284-32-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité