Methyl benzenesulphinate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480634-25G
APOSOR480634-25GEA 171 EUR InStock
APOSOR480634-25G
Methyl benzenesulphinate 97%
Methyl benzenesulphinate
Formule: C₇H₈O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674051
Numéro CAS: 670-98-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité