Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3',4'-Diméthylacétanilide 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-(3,4-Dimethylphenyl)acetamide

OR480641-100G
APOSOR480641-100GEA 140 EUR InStock
APOSOR480641-100G
3',4'-Diméthylacétanilide 97%
3',4'-Diméthylacétanilide


Formule: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026137
Numéro CAS: 2198-54-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité