8-Méthylquinoléine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480642-100G
APOSOR480642-100GEA 216 EUR InStock
APOSOR480642-100G
8-Méthylquinoléine 97%
8-Méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₉N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006810
Numéro CAS: 611-32-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité