2,6-Dihydroxynaphtalène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Naphthalene-2,6-diol
OR480646-25G
APOSOR480646-25GEA 132 EUR InStock
APOSOR480646-25G
2,6-Dihydroxynaphtalène 97%
2,6-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point de fusion: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004082
Numéro CAS: 581-43-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité