(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Tetralin-1-amine, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-amine
OR480652-25G
APOSOR480652-25GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR480652-25G
(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine 95%
(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine
Formule: C₁₀H₁₃N
MW: 147,22 g/mol
Point d'ébullition: 246…247 °C/714mmHg
Densité: 1.026 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001740
Numéro CAS: 2217-40-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité