Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480655-25G
APOSOR480655-25GEA 186 EUR InStock
APOSOR480655-25G
Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate 97%
Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate
Formule: C₁₀H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014097
Numéro CAS: 54716-02-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité