γ-Phenyl-γ-butyrolactone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Phenyltetrahydrofuran-2-one
OR480667-25G
APOSOR480667-25GEA 203 EUR InStock
APOSOR480667-25G
γ-Phenyl-γ-butyrolactone 99%
gamma-Phenyl-gamma-butyrolactone
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005398
Numéro CAS: 1008-76-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité