(R)-(+)-1,2-Epoxypropane 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-(+)-Propene oxide, (R)-(+)-Methyloxirane, (R)-(+)-1,2-Propylene oxide, (R)-(+)-Propylene oxide
OR480701-25G
APOSOR480701-25GEA 236 EUR InStock
APOSOR480701-25G
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane 99%
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane
Formule: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066211
Numéro CAS: 15448-47-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité