3-Amino-4-(4-methylphenyl)pyrrolidine, 3-BOC protected hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl N-[4-(4-methylphenyl)pyrrolidin-3-yl]carbamate hydrochloride, tert-Butyl (4-(p-tolyl)pyrrolidin-3-yl)carbamate hydrochloride
OR48076-100MG
APOSOR48076-100MGEA 101 EUR InStock
APOSOR48076-100MG
3-Amino-4-(4-methylphenyl)pyrrolidine, 3-BOC protected hydrochloride
3-Amino-4-(4-methylphenyl)pyrrolidine, 3-BOC protected hydrochloride
Formule: C₁₆H₂₄N₂O₂·ClH
MW: 312.835 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32111679
Numéro CAS: 2367002-73-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité