Chlorure de 3-acétylbenzènesulfonyle 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Acetylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR480786-5G
APOSOR480786-5GEA 271 EUR InStock
APOSOR480786-5G
Chlorure de 3-acétylbenzènesulfonyle 96%
Chlorure de 3-acétylbenzènesulfonyle
Formule: C₈H₇ClO₃S
MW: 218,66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424979
Numéro CAS: 73035-16-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité