1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-ol hydrate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,7-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridin-4-one, 4-Hydroxy-7-azaindole hydrate
OR480800-5G
APOSOR480800-5GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR480800-5G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-ol hydrate 97%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-ol hydrate
Formule: C₇H₆N₂O·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08272229
Numéro CAS: 74420-02-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité