4-Methoxy-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxy-3-pyrrolin-2-one, 4-Methoxy-1H-pyrrol-2(5H)-one
OR480807-5G
APOSOR480807-5GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR480807-5G
4-Methoxy-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one 98%
4-Methoxy-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
Formule: C₅H₇NO₂
MW: 113,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071564
Numéro CAS: 69778-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité