Ethyl 2-methyl-5-nitro-pyrazole-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480849-1G
APOSOR480849-1GEA 440 EUR InStock
APOSOR480849-1G
Ethyl 2-methyl-5-nitro-pyrazole-3-carboxylate 95%
Ethyl 2-methyl-5-nitro-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₇H₉N₃O₄
MW: 199,164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09701484
Numéro CAS: 1245807-07-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité