3-Amino-2-methoxypyridine-4-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-2-methoxy-4-pyridinecarboxylic acid
OR480850-5G
APOSOR480850-5GEA 360 EUR InStock
APOSOR480850-5G
3-Amino-2-methoxypyridine-4-carboxylic acid 95%
3-Amino-2-methoxypyridine-4-carboxylic acid
Formule: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18262266
Numéro CAS: 870997-81-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité