8-Chloro-6-methoxyquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480860-1G
APOSOR480860-1GEA 155 EUR InStock
APOSOR480860-1G
8-Chloro-6-methoxyquinoline
8-Chloro-6-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₈ClNO
MW: 193,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907835
Numéro CAS: 796851-15-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité