4-Bromo-2,2'-bipyridyl 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-2,2'-bipyridine
OR480861-1G
APOSOR480861-1GEA 179 EUR InStock
APOSOR480861-1G
4-Bromo-2,2'-bipyridyl 95%
4-Bromo-2,2'-bipyridyl
Formule: C₁₀H₇BrN₂
MW: 235,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09910216
Numéro CAS: 14162-95-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité