Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Isoquinolinecarboxylic acid

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Isoquinolinecarboxylic Acid

OR48100-1G OR48100-250MG OR48100-5G
APOSOR48100-1GEA 108 EUR InStock
APOSOR48100-1G APOSOR48100-250MG APOSOR48100-5G
6-Isoquinolinecarboxylic acid
6-Isoquinolinecarboxylic acid


Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,1681 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09910323
Numéro CAS: 106778-43-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité