4'-tert-Butyl-4-chlorobutyrophénone 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-(tert-Butyl)phenyl)-4-chlorobutan-1-one
OR48113-25G
APOSOR48113-25GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR48113-25G
4'-tert-Butyl-4-chlorobutyrophénone 95+%
4'-tert-Butyl-4-chlorobutyrophénone
Formule: C₁₄H₁₉ClO
MW: 238,7500 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C/0.75mmHg
Point de fusion: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018996
Numéro CAS: 43076-61-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité