Acide 3,5-bis(benzyloxy)benzoïque 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Bis(benzyloxy)benzoic acid
OR4816-25G
APOSOR4816-25GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR4816-25G
Acide 3,5-bis(benzyloxy)benzoïque 96%
Acide 3,5-bis(benzyloxy)benzoïque
Formule: C₂₁H₁₈O₄
MW: 334,37 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191341
Numéro CAS: 28917-43-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité